missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human RASGRP2 Partial ORF (NP_005816, 65 a.a. - 164 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_005816
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 10235
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16102206
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00010235-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16192196
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00010235-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The protein encoded by this gene is a brain-enriched nucleotide exchanged factor that contains an N-terminal GEF domain, 2 tandem repeats of EF-hand calcium-binding motifs, and a C-terminal diacylglycerol/phorbol ester-binding domain. This protein can activate small GTPases, including RAS and RAP1/RAS3. The nucleotide exchange activity of this protein can be stimulated by calcium and diacylglycerol. Three alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. [provided by RefSeq]

Sequence: GTLDLDKGCTVEELLRGCIEAFDDSGKVRDPQLVRMFLMMHPWYIPSSQLAAKLLHIYQQSRKDNSNSLQVKTCHLVRYWISAFPAEFDLNPELAEQIKE
Especificaciones

Especificaciones

NP_005816
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CALDAG-GEFI/CDC25L
RASGRP2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
10235
RASGRP2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
GTLDLDKGCTVEELLRGCIEAFDDSGKVRDPQLVRMFLMMHPWYIPSSQLAAKLLHIYQQSRKDNSNSLQVKTCHLVRYWISAFPAEFDLNPELAEQIKE
RUO
RASGRP2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications