Learn More
Abnova™ Human RASGEF1C Partial ORF (NP_778232, 168 a.a. - 260 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_778232
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 255426
Peso molecular 35.97kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16192607
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00255426-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
16182607
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00255426-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: QGPEGLVGADKPISYRTKPPASIHRELLGVCSDPYTLAQQLTHVELERLRHIGPEEFVQAFVNKDPLASTKPCFSDKTSNLEAYVKWFNRLCY
Especificaciones
Especificaciones
NP_778232
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.97kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ35841
RASGEF1C
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
255426
RASGEF1C (Human) Recombinant Protein (Q01)
QGPEGLVGADKPISYRTKPPASIHRELLGVCSDPYTLAQQLTHVELERLRHIGPEEFVQAFVNKDPLASTKPCFSDKTSNLEAYVKWFNRLCY
RUO
RASGEF1C