missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human RALGPS2 Partial ORF (NP_689876, 282 a.a. - 386 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00055103-Q01.10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16107896

  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Sequence: LKIEPGTSTPRSAASREDLVGPEVGASPQSGRKSVAAEGALLPQTPPSPRNLIPHGHRKCHSLGYNFIHKMNTAEFKSATFPNAGPRHLLDDSVMEPHAPSRGQA
Especificaciones

Especificaciones

NP_689876
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.29kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
LKIEPGTSTPRSAASREDLVGPEVGASPQSGRKSVAAEGALLPQTPPSPRNLIPHGHRKCHSLGYNFIHKMNTAEFKSATFPNAGPRHLLDDSVMEPHAPSRGQA
RUO
RALGPS2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
55103
RALGPS2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ10244/FLJ25604/KIAA0351/dJ595C2.1
RALGPS2
Recombinant
wheat germ expression system
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales