missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human RALGPS2 Full-length ORF (NP_060507.1, 1 a.a. - 279 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_060507.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 55103
Peso molecular 58.3kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16171113
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00055103-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16161113
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00055103-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Sequence: MDLMNGQASSVNIAATASEKSSSSESLSDKGSELKKSFDAVVFDVLKVTPEEYAGQITLMDVPVFKAIQPDELSSCGWNKKEKYSSAPNAVAFTRRFNHVSFWVVREILHAQTLKIRAEVLSHYIKTAKKLYELNNLHALMAVVSGLQSAPIFRLTKTWALLSRKDKTTFEKLEYVMSKEDNYKRLRDYISSLKMTPCIPYLGIYLSDLTYIDSAYPSTGSILENEQRSNLMNNILRIISDLQQSCEYDIPMLPHVQKYLNSVQYIEELQKFVEDDNYK
Especificaciones

Especificaciones

NP_060507.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
58.3kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MDLMNGQASSVNIAATASEKSSSSESLSDKGSELKKSFDAVVFDVLKVTPEEYAGQITLMDVPVFKAIQPDELSSCGWNKKEKYSSAPNAVAFTRRFNHVSFWVVREILHAQTLKIRAEVLSHYIKTAKKLYELNNLHALMAVVSGLQSAPIFRLTKTWALLSRKDKTTFEKLEYVMSKEDNYKRLRDYISSLKMTPCIPYLGIYLSDLTYIDSAYPSTGSILENEQRSNLMNNILRIISDLQQSCEYDIPMLPHVQKYLNSVQYIEELQKFVEDDNYK
RUO
RALGPS2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
55103
RALGPS2 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ10244/FLJ25604/KIAA0351/dJ595C2.1
RALGPS2
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications