Learn More
Abnova™ Human RAB36 Partial ORF (NP_004905, 234 a.a. - 333 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00009609-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16191026
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: LVGTKKDLLSGAACEQAEADAVHLAREMQAEYWSVSAKTGENVKAFFSRVAALAFEQSVLQDLERQSSARLQVGNGDLIQMEGSPPETQESKRPSSLGCC
Especificaciones
Especificaciones
NP_004905
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
LVGTKKDLLSGAACEQAEADAVHLAREMQAEYWSVSAKTGENVKAFFSRVAALAFEQSVLQDLERQSSARLQVGNGDLIQMEGSPPETQESKRPSSLGCC
RUO
RAB36
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9609
RAB36 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
RAB36