missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human RAB1A Full-length ORF (NP_004152.1, 1 a.a. - 205 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_004152.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 5861
Peso molecular 49.1kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16112078
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00005861-P02.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16102078
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00005861-P02.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene encodes a member of the Ras superfamily of GTPases. Members of the gene family cycle between inactive GDP-bound and active GTP-bound forms. This small GTPase controls vesicle traffic from the endoplasmic reticulum to the Golgi apparatus. Multiple alternatively spliced transcript variants have been identified for this gene which encode different protein isoforms. [provided by RefSeq]

Sequence: MSSMNPEYDYLFKLLLIGDSGVGKSCLLLRFADDTYTESYISTIGVDFKIRTIELDGKTIKLQIWDTAGQERFRTITSSYYRGAHGIIVVYDVTDQESFNNVKQWLQEIDRYASENVNKLLVGNKCDLTTKKVVDYTTAKEFADSLGIPFLETSAKNATNVEQSFMTMAAEIKKRMGPGATAGGAEKSNVKIQSTPVKQSGGGCC
Especificaciones

Especificaciones

NP_004152.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
49.1kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MSSMNPEYDYLFKLLLIGDSGVGKSCLLLRFADDTYTESYISTIGVDFKIRTIELDGKTIKLQIWDTAGQERFRTITSSYYRGAHGIIVVYDVTDQESFNNVKQWLQEIDRYASENVNKLLVGNKCDLTTKKVVDYTTAKEFADSLGIPFLETSAKNATNVEQSFMTMAAEIKKRMGPGATAGGAEKSNVKIQSTPVKQSGGGCC
RUO
RAB1A
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
5861
RAB1A (Human) Recombinant Protein (P02)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp564B163/RAB1/YPT1
RAB1A
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications