Learn More
Abnova™ Human QTRT1 Full-length ORF (AAH15350.1, 1 a.a. - 358 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH15350.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 81890 |
Peso molecular | 65.7kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16185293
|
Abnova™
H00081890-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16195293
|
Abnova™
H00081890-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
tRNA-guanine transglycosylase (TGT; EC 2.4.2.29) synthesizes queuosine (Q), which is found in tRNAs that recognize NAU and NAC codons, encoding tyr, asn, asp, and his. Prokaryotic TGT is a single protein of 43 kD. In contrast, mammalian TGT appears to be a heterodimer consisting of a 60-kD subunit (USP14; MIM 607274) and a 43-kD catalytic subunit (QTRT1) (Deshpande and Katze, 2001 [PubMed 11255023]).[supplied by OMIM]
Sequence: MPVGTQATMKGITTEQLDALGCRICLGNTYHLGLRPGPELIQKANGLHGFMNWPHNLLTDSGGFQMVSLVSLSEVTEEGVRFRSPYDGNETLLSPEKSVQIQNALGSDIIMQLDDVVSSTVTGPRVEEAMYRSIRWLDRCIAAHQRPDKQNLFAIIQGGLDADLRATCLEEMTKRDVPGFAIGGLSGGESKSQFWRMVALSTSRLPKDKPRYLMGVGYATDLVVCVALGCDMFDCVFPTRTARFGSALVPTGNLQLRKKVFEKDFGPIDPECTCPTCQKHSRAFLHALLHSDNTAALHHLTVHNIAYQLQLMSAVRTSIVEKRFPDFVRDFMGAMYGDPTLCPTWATDALASVGITLGEspecificaciones
AAH15350.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
65.7kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MPVGTQATMKGITTEQLDALGCRICLGNTYHLGLRPGPELIQKANGLHGFMNWPHNLLTDSGGFQMVSLVSLSEVTEEGVRFRSPYDGNETLLSPEKSVQIQNALGSDIIMQLDDVVSSTVTGPRVEEAMYRSIRWLDRCIAAHQRPDKQNLFAIIQGGLDADLRATCLEEMTKRDVPGFAIGGLSGGESKSQFWRMVALSTSRLPKDKPRYLMGVGYATDLVVCVALGCDMFDCVFPTRTARFGSALVPTGNLQLRKKVFEKDFGPIDPECTCPTCQKHSRAFLHALLHSDNTAALHHLTVHNIAYQLQLMSAVRTSIVEKRFPDFVRDFMGAMYGDPTLCPTWATDALASVGITLG | |
RUO | |
QTRT1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
81890 | |
QTRT1 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FP3235/TGT | |
QTRT1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |