Learn More
Abnova™ Human PTPN22 Partial ORF (NP_057051.2, 10 a.a. - 113 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 528.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_057051.2 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 26191 |
Peso molecular | 37.18kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16195346
|
Abnova™
H00026191-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16105356
|
Abnova™
H00026191-Q01.25UG |
25 ug |
528.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes of member of the non-receptor class 4 subfamily of the protein-tyrosine phosphatase family. The encoded protein is a lymphoid-specific intracellular phosphatase that associates with the molecular adapter protein CBL and may be involved in regulating CBL function in the T-cell receptor signaling pathway. Mutations in this gene may be associated with a range of autoimmune disorders including Type 1 Diabetes, rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus and Graves' disease. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been described. [provided by RefSeq]
Sequence: FLDEAQSKKITKEEFANEFLKLKRQSTKYKADKTYPTTVAEKPKNIKKNRYKDILPYDYSRVELSLITSDEDSSYINANFIKGVYGPKAYIATQGPLSTTLLDFEspecificaciones
NP_057051.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.18kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
LYP/Lyp1/Lyp2/PEP/PTPN8 | |
PTPN22 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
26191 | |
PTPN22 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
FLDEAQSKKITKEEFANEFLKLKRQSTKYKADKTYPTTVAEKPKNIKKNRYKDILPYDYSRVELSLITSDEDSSYINANFIKGVYGPKAYIATQGPLSTTLLDF | |
RUO | |
PTPN22 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |