missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human PTK9 Full-length ORF (NP_002813.2, 1 a.a. - 384 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_002813.2
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 5756
Peso molecular 70.3kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16199881
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00005756-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16109891
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00005756-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene encodes twinfilin, an actin monomer-binding protein conserved from yeast to mammals. Studies of the mouse counterpart suggest that this protein may be an actin monomer-binding protein, and its localization to cortical G-actin-rich structures may be regulated by the small GTPase RAC1. [provided by RefSeq]

Sequence: MTRRGRRRSSHFLGPPAGAAGCTQRRSRELAAAAMSHQTGIQASEDVKEIFARARNGKYRLLKISIENEQLVIGSYSQPSDSWDKDYDSFVLPLLEDKQPCYILFRLDSQNAQGYEWIFIAWSPDHSHVRQKMLYAATRATLKKEFGGGHIKDEVFGTVKEDVSLHGYKKYLLSQSSPAPLTAAEEELRQIKINEVQTDVGVDTKHQTLQGVAFPISREAFQALEKLNNRQLNYVQLEIDIKNEIIILANTTNTELKDLPKRIPKDSARYHFFLYKHSHEGDYLESIVFIYSMPGYTCSIRERMLYSSCKSRLLEIVERQLQMDVIRKIEIDNGDELTADFLYEEVHPKQHAHKQSFAKPKGPAGKRGIRRLIRGPAETEATTD
Especificaciones

Especificaciones

NP_002813.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
70.3kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MTRRGRRRSSHFLGPPAGAAGCTQRRSRELAAAAMSHQTGIQASEDVKEIFARARNGKYRLLKISIENEQLVIGSYSQPSDSWDKDYDSFVLPLLEDKQPCYILFRLDSQNAQGYEWIFIAWSPDHSHVRQKMLYAATRATLKKEFGGGHIKDEVFGTVKEDVSLHGYKKYLLSQSSPAPLTAAEEELRQIKINEVQTDVGVDTKHQTLQGVAFPISREAFQALEKLNNRQLNYVQLEIDIKNEIIILANTTNTELKDLPKRIPKDSARYHFFLYKHSHEGDYLESIVFIYSMPGYTCSIRERMLYSSCKSRLLEIVERQLQMDVIRKIEIDNGDELTADFLYEEVHPKQHAHKQSFAKPKGPAGKRGIRRLIRGPAETEATTD
RUO
TWF1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
5756
PTK9 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
A6/MGC23788/MGC41876/PTK9
TWF1
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications