Learn More
Abnova™ Human PTGIS Partial ORF (NP_000952, 391 a.a. - 500 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000952 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 5740 |
Peso molecular | 37.84kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16113765
|
Abnova™
H00005740-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16103765
|
Abnova™
H00005740-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a member of the cytochrome P450 superfamily of enzymes. The cytochrome P450 proteins are monooxygenases which catalyze many reactions involved in drug metabolism and synthesis of cholesterol, steroids and other lipids. However, this protein is considered a member of the cytochrome P450 superfamily on the basis of sequence similarity rather than functional similarity. This endoplasmic reticulum membrane protein catalyzes the conversion of prostglandin H2 to prostacyclin (prostaglandin I2), a potent vasodilator and inhibitor of platelet aggregation. An imbalance of prostacyclin and its physiological antagonist thromboxane A2 contribute to the development of myocardial infarction, stroke, and atherosclerosis. [provided by RefSeq]
Sequence: PQRDPEIYTDPEVFKYNRFLNPDGSEKKDFYKDGKRLKNYNMPWGAGHNHCLGRSYAVNSIKQFVFLVLVHLDLELINADVEIPEFDLSRYGFGLMQPEHDVPVRYRIRPEspecificaciones
NP_000952 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CYP8/CYP8A1/MGC126858/MGC126860/PGIS/PTGI | |
PTGIS | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
5740 | |
PTGIS (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
PQRDPEIYTDPEVFKYNRFLNPDGSEKKDFYKDGKRLKNYNMPWGAGHNHCLGRSYAVNSIKQFVFLVLVHLDLELINADVEIPEFDLSRYGFGLMQPEHDVPVRYRIRP | |
RUO | |
PTGIS | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |