missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human PSMD3 Partial ORF (NP_002800, 435 a.a. - 534 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_002800
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 5709
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16113655
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00005709-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16103655
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00005709-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The 26S proteasome is a multicatalytic proteinase complex with a highly ordered structure composed of 2 complexes, a 20S core and a 19S regulator. The 20S core is composed of 4 rings of 28 non-identical subunits; 2 rings are composed of 7 alpha subunits and 2 rings are composed of 7 beta subunits. The 19S regulator is composed of a base, which contains 6 ATPase subunits and 2 non-ATPase subunits, and a lid, which contains up to 10 non-ATPase subunits. Proteasomes are distributed throughout eukaryotic cells at a high concentration and cleave peptides in an ATP/ubiquitin-dependent process in a non-lysosomal pathway. An essential function of a modified proteasome, the immunoproteasome, is the processing of class I MHC peptides. This gene encodes one of the non-ATPase subunits of the 19S regulator lid. [provided by RefSeq]

Sequence: EFIVAKAIRDGVIEASINHEKGYVQSKEMIDIYSTREPQLAFHQRISFCLDIHNMSVKAMRFPPKSYNKDLESAEERREREQQDLEFAKEMAEDDDDSFP
Especificaciones

Especificaciones

NP_002800
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
P58/RPN3/S3
PSMD3
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
5709
PSMD3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
EFIVAKAIRDGVIEASINHEKGYVQSKEMIDIYSTREPQLAFHQRISFCLDIHNMSVKAMRFPPKSYNKDLESAEERREREQQDLEFAKEMAEDDDDSFP
RUO
PSMD3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications