Learn More
Abnova™ Human PRSS12 Partial ORF (NP_003610.1, 541 a.a. - 640 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_003610.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 8492
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16055005
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00008492-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16065005
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00008492-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene encodes a member of the trypsin family of serine proteases. Studies in mouse suggest that the encoded enzyme may be involved in structural reorganizations associated with learning and memory. The enzyme is also expressed in Leydig cells in the testis, but its function in this tissue is unknown. [provided by RefSeq]
Sequence: LGYKGPARARTMAYFGEGKGPIHVDNVKCTGNERSLADCIKQDIGRHNCRHSEDAGVICDYFGKKASGNSNKESLSSVCGLRLLHRRQKRIIGGKNSLRG
Especificaciones
Especificaciones
NP_003610.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BSSP-3/BSSP3/MGC12722/MRT1
PRSS12
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
8492
PRSS12 (Human) Recombinant Protein (Q01)
LGYKGPARARTMAYFGEGKGPIHVDNVKCTGNERSLADCIKQDIGRHNCRHSEDAGVICDYFGKKASGNSNKESLSSVCGLRLLHRRQKRIIGGKNSLRG
RUO
PRSS12