missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human PRPS1 Full-length ORF (NP_002755.1, 1 a.a. - 318 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_002755.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 5631
Peso molecular 61.2kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16199681
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00005631-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16109691
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00005631-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene encodes an enzyme that catalyzes the phosphoribosylation of ribose 5-phosphate to 5-phosphoribosyl-1-pyrophosphate, which is necessary for purine metabolism and nucleotide biosynthesis. Defects in this gene are a cause of phosphoribosylpyrophosphate synthetase superactivity, Charcot-Marie-Tooth disease X-linked recessive type 5 and Arts Syndrome. [provided by RefSeq]

Sequence: MPNIKIFSGSSHQDLSQKIADRLGLELGKVVTKKFSNQETCVEIGESVRGEDVYIVQSGCGEINDNLMELLIMINACKIASASRVTAVIPCFPYARQDKKDKSRAPISAKLVANMLSVAGADHIITMDLHASQIQGFFDIPVDNLYAEPAVLKWIRENISEWRNCTIVSPDAGGAKRVTSIADRLNVDFALIHKERKKANEVDRMVLVGDVKDRVAILVDDMADTCGTICHAADKLLSAGATRVYAILTHGIFSGPAISRINNACFEAVVVTNTIPQEDKMKHCSKIQVIDISMILAEAIRRTHNGESVSYLFSHVPL
Especificaciones

Especificaciones

NP_002755.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
61.2kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MPNIKIFSGSSHQDLSQKIADRLGLELGKVVTKKFSNQETCVEIGESVRGEDVYIVQSGCGEINDNLMELLIMINACKIASASRVTAVIPCFPYARQDKKDKSRAPISAKLVANMLSVAGADHIITMDLHASQIQGFFDIPVDNLYAEPAVLKWIRENISEWRNCTIVSPDAGGAKRVTSIADRLNVDFALIHKERKKANEVDRMVLVGDVKDRVAILVDDMADTCGTICHAADKLLSAGATRVYAILTHGIFSGPAISRINNACFEAVVVTNTIPQEDKMKHCSKIQVIDISMILAEAIRRTHNGESVSYLFSHVPL
RUO
PRPS1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
5631
PRPS1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ARTS/CMTX5/KIAA0967/PPRibP/PRSI
PRPS1
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications