missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human PRPF4B Partial ORF (NP_003904.2, 898 a.a. - 1005 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_003904.2
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 8899
Peso molecular 37.62kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16075095
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00008899-Q02.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16065095
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00008899-Q02.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Pre-mRNA splicing occurs in two sequential transesterification steps, and the protein encoded by this gene is thought to be involved in pre-mRNA splicing and in signal transduction. This protein belongs to a kinase family that includes serine/arginine-rich protein-specific kinases and cyclin-dependent kinases (CDKs). This protein is regarded as a CDK-like kinase (Clk) with homology to mitogen-activated protein kinases (MAPKs). [provided by RefSeq]

Sequence: LKLAMDLKGKMPNKMIRKGVFKDQHFDQNLNFMYIEVDKVTEREKVTVMSTINPTKDLLADLIGCQRLPEDQRKKVHQLKDLLDQILMLDPAKRISINQALQHAFIQE
Especificaciones

Especificaciones

NP_003904.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.62kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
KIAA0536/PR4H/PRP4/PRP4H/PRP4K/dJ1013A10.1
PRPF4B
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
8899
PRPF4B (Human) Recombinant Protein (Q02)
LKLAMDLKGKMPNKMIRKGVFKDQHFDQNLNFMYIEVDKVTEREKVTVMSTINPTKDLLADLIGCQRLPEDQRKKVHQLKDLLDQILMLDPAKRISINQALQHAFIQE
RUO
PRPF4B
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications