Learn More
Abnova™ Human PRIM1 Full-length ORF (BAG37381.1, 1 a.a. - 420 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso BAG37381.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 5557
Peso molecular 72.6kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16103275
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00005557-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16113275
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00005557-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The replication of DNA in eukaryotic cells is carried out by a complex chromosomal replication apparatus, in which DNA polymerase alpha and primase are two key enzymatic components. Primase, which is a heterodimer of a small subunit and a large subunit, synthesizes small RNA primers for the Okazaki fragments made during discontinuous DNA replication. The protein encoded by this gene is the small, 49 kDa primase subunit. [provided by RefSeq]
Sequence: METFDPTELPELLKLYYRRLFPYSQYYRWLNYGGVIKNYFQHREFSFTLKDDIYIRYQSFNNQSDLEKEMQKMNPYKIDIGAVYSHRPNQHNTVKLGAFQAQEKELVFDIDMTDYDDVRRCRSSADICPKCWTLMTMAIRIIDRALKEDFGFKHRLWVYSGRRGVHCWVCDESVRKLSSAVRSGIVEYLSLVKGGQDVKKKVHLSEKIHPFIRKSINIIKKYFEEYALVNQDILENKESWDKILALVPETIHDELQQSFQKSHNSLQRWEHLKKVASRYQNNIKNDKYGPWLEWEIMLQYCFPRLDINVSKGINHLLKSPFSVHPKTGRISVPIDLQKVDQFDPFTVPTISFICRELDAISTNEEEKEENEAESDVKHRTRDYKKTSLAPYVKVFEHFLENLDKSRKGELLKKSDLQKDF
Especificaciones
Especificaciones
BAG37381.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
72.6kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC12308/p49
PRIM1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
5557
PRIM1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
RUO
PRIM1