missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human PREB Partial ORF (NP_037520, 51 a.a. - 150 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_037520 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 10113 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16111896
|
Abnova™
H00010113-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16101896
|
Abnova™
H00010113-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a protein that specifically binds to a Pit1-binding element of the prolactin (PRL) promoter. This protein may act as a transcriptional regulator and is thought to be involved in some of the developmental abnormalities observed in patients with partial trisomy 2p. This gene overlaps the abhydrolase domain containing 1 (ABHD1) gene on the opposite strand. [provided by RefSeq]
Sequence: ELINGRLSASLLHSHDTETRATMNLALAGDILAAGQDAHCQLLRFQAHQQQGNKAEKAGSKEQGPRQRKGAAPAEKKCGAETQHEGLELRVENLQAVQTDEspecificaciones
NP_037520 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MGC3467/SEC12 | |
PREB | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
10113 | |
PREB (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
ELINGRLSASLLHSHDTETRATMNLALAGDILAAGQDAHCQLLRFQAHQQQGNKAEKAGSKEQGPRQRKGAAPAEKKCGAETQHEGLELRVENLQAVQTD | |
RUO | |
PREB | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |