missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human PPP2R3B Full-length ORF (AAH09032, 1 a.a. - 176 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso AAH09032
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 28227
Peso molecular 45.1kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16108842
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00028227-P02.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16198832
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00028227-P02.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Protein phosphatase 2 (formerly named type 2A) is one of the four major Ser/Thr phosphatases and is implicated in the negative control of cell growth and division. Protein phosphatase 2 holoenzymes are heterotrimeric proteins composed of a structural subunit A, a catalytic subunit C, and a regulatory subunit B. The regulatory subunit is encoded by a diverse set of genes that have been grouped into the B/PR55, B'/PR61, and B″/PR72 families. These different regulatory subunits confer distinct enzymatic specificities and intracellular localizations to the holozenzyme. The product of this gene belongs to the B″ family. The B″ family has been further divided into subfamilies. The product of this gene belongs to the beta subfamily of regulatory subunit B″. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq]

Sequence: MDLDGDGALSMFELEYFYEEQCRRLDSMAIEALPFQDCLCQMLDLVKPRTEGKITLQDLKRCKLANVFFDTFFNIEKYLDHEQKEQISLLRDGDSGGPELSDWEKYAAEEYDILVAEETAGEPWEDGFEAELSPVEQKLSALRSPLAQRPFFEAPSPLGAVDLYEYACGDEDLESL
Especificaciones

Especificaciones

AAH09032
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
45.1kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MDLDGDGALSMFELEYFYEEQCRRLDSMAIEALPFQDCLCQMLDLVKPRTEGKITLQDLKRCKLANVFFDTFFNIEKYLDHEQKEQISLLRDGDSGGPELSDWEKYAAEEYDILVAEETAGEPWEDGFEAELSPVEQKLSALRSPLAQRPFFEAPSPLGAVDLYEYACGDEDLESL
RUO
PPP2R3B
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
28227
PPP2R3B (Human) Recombinant Protein (P02)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
NY-REN-8/PPP2R3L/PPP2R3LY/PR48
PPP2R3B
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications