Learn More
Abnova™ Human PPP1R8 Partial ORF (NP_002704.1, 28 a.a. - 127 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_002704.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 5511
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16103195
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00005511-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16193185
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00005511-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene, through alternative splicing, encodes three different isoforms. Two of the protein isoforms encoded by this gene are specific inhibitors of type 1 serine/threonine protein phosphatases and can bind but not cleave RNA. The third protein isoform lacks the phosphatase inhibitory function but is a single-strand endoribonuclease comparable to RNase E of E. coli. This isoform requires magnesium for its function and cleaves specific sites in A+U-rich regions of RNA. [provided by RefSeq]
Sequence: RRMQNFAFSGGLYGGLPPTHSEAGSQPHGIHGTALIGGLPMPYPNLAPDVDLTPVVPSAVNMNPAPNPAVYNPEAVNEPKKKKYAKEAWPGKKPTPSLLI
Especificaciones
Especificaciones
NP_002704.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ARD-1/ARD1/NIPP-1/NIPP1/PRO2047
PPP1R8
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
5511
PPP1R8 (Human) Recombinant Protein (Q01)
RRMQNFAFSGGLYGGLPPTHSEAGSQPHGIHGTALIGGLPMPYPNLAPDVDLTPVVPSAVNMNPAPNPAVYNPEAVNEPKKKKYAKEAWPGKKPTPSLLI
RUO
PPP1R8