Learn More
Abnova™ Human PPP1R2P9 Full-length ORF (AAH56673.1, 1 a.a. - 202 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
341.70€ - 518.16€
Especificaciones
Nombre PPP1R2P9 (Human) Recombinant Protein (P01)
Recombinante Yes
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
Peso molecular 49.1kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16104933
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00080316-P01.10UG
10 ug
341.70€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 08-03-2022
16114933
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00080316-P01.25UG
25 ug
518.16€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 08-03-2022
Descripción
Descripción
Sequence: MSASTSSHRPIKGILKNKSSSGSSVATSGQQSGGTIQDVKRKKSQKWDESSILAAHRATYRDYDLMKANEPGTSYMSVQDNGEDSVRDVEGEDSVRGVEGKEATDASDHSCEVDEQESSEAYMRKILLHKQEKKRQFEMRRRLHYNEELNIKLARQLMWKELQSEDNENEETPQGTNEEKTAAEESEEAPLTGGLQTQSCDP
Especificaciones
Especificaciones
PPP1R2P9 (Human) Recombinant Protein (P01)
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
49.1kDa
Yes
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.