Learn More
Abnova™ Human PPIE Full-length ORF (NP_006103.1, 1 a.a. - 301 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_006103.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 10450 |
Peso molecular | 59.8kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16105122
|
Abnova™
H00010450-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16195112
|
Abnova™
H00010450-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a member of the peptidyl-prolyl cis-trans isomerase (PPIase) family. PPIases catalyze the cis-trans isomerization of proline imidic peptide bonds in oligopeptides and accelerate the folding of proteins. This protein contains a highly conserved cyclophilin (CYP) domain as well as an RNA-binding domain. It was shown to possess PPIase and protein folding activities and also exhibit RNA-binding activity. Three alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been observed. [provided by RefSeq]
Sequence: MATTKRVLYVGGLAEEVDDKVLHAAFIPFGDITDIQIPLDYETEKHRGFAFVEFELAEDAAAAIDNMNESELFGRTIRVNLAKPMRIKEGSSRPVWSDDDWLKKFSGKTLEENKEEEGSEPPKAETQEGEPIAKKARSNPQVYMDIKIGNKPAGRIQMLLRSDVVPMTAENFRCLCTHEKGFGFKGSSFHRIIPQFMCQGGDFTNHNGTGGKSIYGKKFDDENFILKHTGPGLLSMANSGPNTNGSQFFLTCDKTDWLDGKHVVFGEVTEGLDVLRQIEAQGSKDGKPKQKVIIADCGEYVEspecificaciones
NP_006103.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
59.8kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MATTKRVLYVGGLAEEVDDKVLHAAFIPFGDITDIQIPLDYETEKHRGFAFVEFELAEDAAAAIDNMNESELFGRTIRVNLAKPMRIKEGSSRPVWSDDDWLKKFSGKTLEENKEEEGSEPPKAETQEGEPIAKKARSNPQVYMDIKIGNKPAGRIQMLLRSDVVPMTAENFRCLCTHEKGFGFKGSSFHRIIPQFMCQGGDFTNHNGTGGKSIYGKKFDDENFILKHTGPGLLSMANSGPNTNGSQFFLTCDKTDWLDGKHVVFGEVTEGLDVLRQIEAQGSKDGKPKQKVIIADCGEYV | |
RUO | |
PPIE | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
10450 | |
PPIE (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CYP-33/MGC111222/MGC3736 | |
PPIE | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |