missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human PP Partial ORF (NP_066952, 10 a.a. - 111 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_066952 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 5464 |
Peso molecular | 36.96kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16199371
|
Abnova™
H00005464-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16189371
|
Abnova™
H00005464-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a member of the inorganic pyrophosphatase (PPase) family. PPases catalyze the hydrolysis of pyrophosphate to inorganic phosphate, which is important for the phosphate metabolism of cells. Studies of a similar protein in bovine suggested a cytoplasmic localization of this enzyme. [provided by RefSeq]
Sequence: AAPFSLEYRVFLKNEKGQYISPFHDIPIYADKDVFHMVVEVPRWSNAKMEIATKDPLNPIKQDVKKGKLRYVANLFPYKGYIWNYGAIPQTWEDPGHNDKHTEspecificaciones
NP_066952 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.96kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
IOPPP/MGC111556/PP/PP1/SID6-8061 | |
PPA1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
5464 | |
PP (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
AAPFSLEYRVFLKNEKGQYISPFHDIPIYADKDVFHMVVEVPRWSNAKMEIATKDPLNPIKQDVKKGKLRYVANLFPYKGYIWNYGAIPQTWEDPGHNDKHT | |
RUO | |
PPA1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |