missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human POU4F3 Partial ORF (NP_002691, 100 a.a. - 190 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002691 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 5459 |
Peso molecular | 35.75kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16199361
|
Abnova™
H00005459-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16189361
|
Abnova™
H00005459-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a member of the POU-domain family of transcription factors. POU-domain proteins have been observed to play important roles in control of cell identity in several systems. This protein is found in the retina and may play a role in determining or maintaining the identities of a small subset of visual system neurons. Defects in this gene are the cause of non-syndromic sensorineural deafness autosomal dominant type 15. [provided by RefSeq]
Sequence: PAALTSHPHHAVHQGLEGDLLEHISPTLSVSGLGAPEHSVMPAQIHPHHLGAMGHLHQAMGMSHPHTVAPHSAMPACLSDVESDPRELEAFEspecificaciones
NP_002691 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.75kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
BRN3C/DFNA15/MGC138412 | |
POU4F3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
5459 | |
POU4F3 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
PAALTSHPHHAVHQGLEGDLLEHISPTLSVSGLGAPEHSVMPAQIHPHHLGAMGHLHQAMGMSHPHTVAPHSAMPACLSDVESDPRELEAF | |
RUO | |
POU4F3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |