missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human POU4F1 Partial ORF (NP_006228.2, 331 a.a. - 420 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00005457-Q01.10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16173085

  • 349.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 31-10-2023
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

BRN3A (POU4F1) is a class IV POU domain-containing transcription factor highly expressed in the developing sensory nervous system and in cells of the B- and T-lymphocytic lineages (Gerrero et al., 1993 [PubMed 8248179]).[supplied by OMIM]

Sequence: QAWLEEAEGAQREKMNKPELFNGGEKKRKRTSIAAPEKRSLEAYFAVQPRPSSEKIAAIAEKLDLKKNVVRVWFCNQRQKQKRMKFSATY
Especificaciones

Especificaciones

NP_006228.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.64kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
QAWLEEAEGAQREKMNKPELFNGGEKKRKRTSIAAPEKRSLEAYFAVQPRPSSEKIAAIAEKLDLKKNVVRVWFCNQRQKQKRMKFSATY
RUO
POU4F1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
5457
POU4F1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BRN3A/FLJ13449/Oct-T1/RDC-1
POU4F1
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales