Learn More
Abnova™ Human POLRMT Partial ORF (NP_005026, 1121 a.a. - 1230 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00005442-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16199321
  • 302.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío
26-10-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Sequence: PNFIHSLDSSHMMLTALHCYRKGLTFVSVHDCYWTHAADVSVMNQVCREQFVRLHSEPILQDLSRFLVKRFCSEPQKILEASQLKETLQAVPKPGAFDLEQVKRSTYFFS
Especificaciones
Especificaciones
NP_005026
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
PNFIHSLDSSHMMLTALHCYRKGLTFVSVHDCYWTHAADVSVMNQVCREQFVRLHSEPILQDLSRFLVKRFCSEPQKILEASQLKETLQAVPKPGAFDLEQVKRSTYFFS
RUO
POLRMT
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
5442
POLRMT (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
APOLMT|MTRNAP|MTRPOL|h-mtRPOL
POLRMT
Yes