Learn More
Abnova™ Human POFUT1 Partial ORF (NP_758436, 85 a.a. - 194 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_758436
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 23509
Peso molecular 37.84kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16117392
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00023509-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16107392
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00023509-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene encodes a member of the glycosyltransferase O-Fuc family. This enzyme adds O-fucose through an O-glycosidic linkage to conserved serine or threonine residues in the epidermal growth factor-like repeats of a number of cell surface and secreted proteins. O-fucose glycans are involved in ligand-induced receptor signaling. Alternative splicing of this gene results in two transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq]
Sequence: VSYQKYFKLEPLQAYHRVISLEDFMEKLAPTHWPPEKRVAYCFEVAAQRSPDKKTCPMKEGNPFGPFWDQFHVSFNKSELFTGISFSASYREQWSQRRENHSCVTLLFPR
Especificaciones
Especificaciones
NP_758436
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FUT12/KIAA0180/MGC2482/O-FUT/O-Fuc-T/O-FucT-1
POFUT1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
23509
POFUT1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
VSYQKYFKLEPLQAYHRVISLEDFMEKLAPTHWPPEKRVAYCFEVAAQRSPDKKTCPMKEGNPFGPFWDQFHVSFNKSELFTGISFSASYREQWSQRRENHSCVTLLFPR
RUO
POFUT1