Learn More
Abnova™ Human PNLIP Full-length ORF (AAH14309.1, 1 a.a. - 465 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso AAH14309.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 5406
Peso molecular 77.6kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16101488
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00005406-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16191478
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00005406-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene is a member of the lipase gene family. It encodes a carboxyl esterase that hydrolyzes insoluble, emulsified triglycerides, and is essential for the efficient digestion of dietary fats. This gene is expressed specifically in the pancreas. [provided by RefSeq]
Sequence: MLPLWTLSLLLGAVAGKEVCYERLGCFSDDSPWSGITERPLHILPWSPKDVNTRFLLYTNENPNNFQEVAADSSSISGSNFKTNRKTRFIIHGFIDKGEENWLANVCKNLFKVESVNCICVDWKGGSRTGYTQASQNIRIVGAEVAYFVEFLQSAFGYSPSNVHVIGHSLGAHAAGEAGRRTNGTIGRITGLDPAEPCFQGTPELVRLDPSDAKFVDVIHTDGAPIVPNLGFGMSQVVGHLDFFPNGGVEMPGCKKNILSQIVDIDGIWEGTRDFAACNHLRSYKYYTDSIVNPDGFAGFPCASYNVFTANKCFPCPSGGCPQMGHYADRYPGKTNDVGQKFYLDTGDASNFARWRYKVSVTLSGKKVTGHILVSLFGNKGNSKQYEIFKGTLKPDSTHSNEFDSDVDVGDLQMVKFIWYNNVINPTLPRVGASKIIVETNVGKQFNFCSPETVREEVLLTLTPC
Especificaciones
Especificaciones
AAH14309.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
77.6kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MLPLWTLSLLLGAVAGKEVCYERLGCFSDDSPWSGITERPLHILPWSPKDVNTRFLLYTNENPNNFQEVAADSSSISGSNFKTNRKTRFIIHGFIDKGEENWLANVCKNLFKVESVNCICVDWKGGSRTGYTQASQNIRIVGAEVAYFVEFLQSAFGYSPSNVHVIGHSLGAHAAGEAGRRTNGTIGRITGLDPAEPCFQGTPELVRLDPSDAKFVDVIHTDGAPIVPNLGFGMSQVVGHLDFFPNGGVEMPGCKKNILSQIVDIDGIWEGTRDFAACNHLRSYKYYTDSIVNPDGFAGFPCASYNVFTANKCFPCPSGGCPQMGHYADRYPGKTNDVGQKFYLDTGDASNFARWRYKVSVTLSGKKVTGHILVSLFGNKGNSKQYEIFKGTLKPDSTHSNEFDSDVDVGDLQMVKFIWYNNVINPTLPRVGASKIIVETNVGKQFNFCSPETVREEVLLTLTPC
RUO
PNLIP
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
5406
PNLIP (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PL
PNLIP
Recombinant
wheat germ expression system