Learn More
Abnova™ Human PMPCB Partial ORF (NP_004270, 161 a.a. - 269 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004270 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 9512 |
Peso molecular | 37.73kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16100846
|
Abnova™
H00009512-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16190836
|
Abnova™
H00009512-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene is a member of the peptidase M16 family and encodes a protein with a zinc-binding motif. This protein is located in the mitochondrial matrix and catalyzes the cleavage of the leader peptides of precursor proteins newly imported into the mitochondria, though it only functions as part of a heterodimeric complex. [provided by RefSeq]
Sequence: IQNSTLGEAEIERERGVILREMQEVETNLQEVVFDYLHATAYQNTALGRTILGPTENIKSISRKDLVDYITTHYKGPRIVLAAAGGVSHDELLDLAKFHFGDSLCTHKGEspecificaciones
NP_004270 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.73kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
Beta-MPP/MPP11/MPPB/MPPP52 | |
PMPCB | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
9512 | |
PMPCB (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
IQNSTLGEAEIERERGVILREMQEVETNLQEVVFDYLHATAYQNTALGRTILGPTENIKSISRKDLVDYITTHYKGPRIVLAAAGGVSHDELLDLAKFHFGDSLCTHKG | |
RUO | |
PMPCB | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |