missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human PLRG1 Partial ORF (NP_002660, 415 a.a. - 514 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00005356-Q01.10ug

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16169211

  • 344.00€ / 10 microgramos

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Sequence: IINTLTVNSDGVLVSGADNGTMHLWDWRTGYNFQRVHAAVQPGSLDSESGIFACAFDQSESRLLTAEADKTIKVYREDDTATEETHPVSWKPEIIKRKRF
Especificaciones

Especificaciones

NP_002660
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
IINTLTVNSDGVLVSGADNGTMHLWDWRTGYNFQRVHAAVQPGSLDSESGIFACAFDQSESRLLTAEADKTIKVYREDDTATEETHPVSWKPEIIKRKRF
RUO
PLRG1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
5356
PLRG1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC110980/PRL1
PLRG1
Recombinant
wheat germ expression system
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales