missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human PLG Partial ORF (AAH60513, 21 a.a. - 120 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso AAH60513
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 5340
Peso molecular 36.63kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16169181
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00005340-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16159181
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00005340-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Plasminogen (PLG) is a circulating zymogen that is converted to the active enzyme plasmin by cleavage of the peptide bond between arg560 and val561, which is mediated by urokinase (PLAU; MIM 191840) and tissue plasminogen activator (PLAT; MIM 173370). The main function of plasmin is to dissolve fibrin (see, e.g., FGA, MIM 134820) clots. Plasmin, like trypsin, belongs to the family of serine proteinases (Miyata et al., 1982 [PubMed 6216475]; Forsgren et al., 1987 [PubMed 3030813]).[supplied by OMIM]

Sequence: PLDDYVNTQGASLFSVTKKQLGAGSIEECAAKCEEDEEFTCRAFQYHSKEQQCVIMAENRKSSIIIRMRDVVLFEKKVYLSECKTGNGKNYRGTMSKTKN
Especificaciones

Especificaciones

AAH60513
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp779M0222
PLG
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
5340
PLG (Human) Recombinant Protein (Q01)
PLDDYVNTQGASLFSVTKKQLGAGSIEECAAKCEEDEEFTCRAFQYHSKEQQCVIMAENRKSSIIIRMRDVVLFEKKVYLSECKTGNGKNYRGTMSKTKN
RUO
PLG
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications