Learn More
Abnova™ Human PLEKHM1 Partial ORF (AAH64361, 957 a.a. - 1056 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH64361 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 9842 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16171356
|
Abnova™
H00009842-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16161356
|
Abnova™
H00009842-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is essential for bone resorption, and may play a critical role in vesicular transport in the osteoclast. Mutations in this gene are associated with autosomal recessive osteopetrosis type 6 (OPTB6). Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: PHRFSVADLQQIADGVYEGFLKALIEFASQHVYHCDLCTQRGFICQICQHHDIIFPFEFDTTVRCAECKTVFHQSCQAVVKKGCPRCARRRKYQEQNIFAEspecificaciones
AAH64361 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
AP162/B2/KIAA0356/OPTB6 | |
PLEKHM1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
9842 | |
PLEKHM1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
PHRFSVADLQQIADGVYEGFLKALIEFASQHVYHCDLCTQRGFICQICQHHDIIFPFEFDTTVRCAECKTVFHQSCQAVVKKGCPRCARRRKYQEQNIFA | |
RUO | |
PLEKHM1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |