Learn More
Abnova™ Human PLD1 Partial ORF (NP_002653, 965 a.a. - 1074 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_002653
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 5337
Peso molecular 37.84kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16109181
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00005337-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16119181
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00005337-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Phosphatidylcholine (PC)-specific phospholipases D (PLDs; EC 3.1.4.4) catalyze the hydrolysis of PC to produce phosphatidic acid and choline. A range of agonists acting through G protein-coupled receptors and receptor tyrosine kinases stimulate this hydrolysis. PC-specific PLD activity has been implicated in numerous cellular pathways, including signal transduction, membrane trafficking, and the regulation of mitosis (Hammond et al., 1995 [PubMed 8530346]).[supplied by OMIM]
Sequence: GYLDDPSEDIQDPVSDKFFKEVWVSTAARNATIYDKVFRCLPNDEVHNLIQLRDFINKPVLAKEDPIRAEEELKKIRGFLVQFPFYFLSEESLLPSVGTKEAIVPMEVWT
Especificaciones
Especificaciones
NP_002653
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PLD1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
5337
PLD1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
GYLDDPSEDIQDPVSDKFFKEVWVSTAARNATIYDKVFRCLPNDEVHNLIQLRDFINKPVLAKEDPIRAEEELKKIRGFLVQFPFYFLSEESLLPSVGTKEAIVPMEVWT
RUO
PLD1
Recombinant
wheat germ expression system