missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human PLAGL1 Partial ORF (NP_002647.2, 221 a.a. - 320 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002647.2 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 5325 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16119161
|
Abnova™
H00005325-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16109161
|
Abnova™
H00005325-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a C2H2 zinc finger protein with transactivation and DNA-binding activity. This gene has been shown to exhibit antiproliferative activities and is a tumor suppressor gene candidate. Many transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: QPMQPLPESLASLHPSVSPGSPPPPLPNHKYNTTSTSYSPLASLPLKADTKGFCNISLFEDLPLQEPQSPQKLNPGFDLAKGNAGKVNLPKELPADAVNLEspecificaciones
NP_002647.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DKFZp781P1017/LOT1/MGC126275/MGC126276/ZAC/ZAC1 | |
PLAGL1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
5325 | |
PLAGL1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
QPMQPLPESLASLHPSVSPGSPPPPLPNHKYNTTSTSYSPLASLPLKADTKGFCNISLFEDLPLQEPQSPQKLNPGFDLAKGNAGKVNLPKELPADAVNL | |
RUO | |
PLAGL1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |