Learn More
Abnova™ Human PLA2G12A Full-length ORF (NP_110448.2, 1 a.a. - 189 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_110448.2
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 81579
Peso molecular 47.5kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16105163
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00081579-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16195153
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00081579-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Secreted phospholipase A2 (sPLA2) enzymes liberate arachidonic acid from phospholipids for production of eicosanoids and exert a variety of physiologic and pathologic effects. Group XII sPLA2s, such as PLA2G12A, have relatively low specific activity and are structurally and functionally distinct from other sPLA2s (Gelb et al., 2000 [PubMed 11031251]).[supplied by OMIM]
Sequence: MALLSRPALTLLLLLMAAVVRCQEQAQTTDWRATLKTIRNGVHKIDTYLNAALDLLGGEDGLCQYKCSDGSKPFPRYGYKPSPPNGCGSPLFGVHLNIGIPSLTKCCNQHDRCYETCGKSKNDCDEEFQYCLSKICRDVQKTLGLTQHVQACETTVELLFDSVIHLGCKPYLDSQRAACRCHYEEKTDL
Especificaciones
Especificaciones
NP_110448.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
47.5kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MALLSRPALTLLLLLMAAVVRCQEQAQTTDWRATLKTIRNGVHKIDTYLNAALDLLGGEDGLCQYKCSDGSKPFPRYGYKPSPPNGCGSPLFGVHLNIGIPSLTKCCNQHDRCYETCGKSKNDCDEEFQYCLSKICRDVQKTLGLTQHVQACETTVELLFDSVIHLGCKPYLDSQRAACRCHYEEKTDL
RUO
PLA2G12A
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
81579
PLA2G12A (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GXII/PLA2G12/ROSSY
PLA2G12A
Recombinant
wheat germ expression system