Learn More
Abnova™ Human PKN1 Partial ORF (AAH40061, 462 a.a. - 615 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH40061 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 5585 |
Peso molecular | 42.57kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16119581
|
Abnova™
H00005585-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16129581
|
Abnova™
H00005585-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene belongs to the protein kinase C superfamily. This kinase is activated by Rho family of small G proteins and may mediate the Rho-dependent signaling pathway. This kinase can be activated by phospholipids and by limited proteolysis. The 3-phosphoinositide dependent protein kinase-1 (PDPK1/PDK1) is reported to phosphorylate this kinase, which may mediate insulin signals to the actin cytoskeleton. The proteolytic activation of this kinase by caspase-3 or related proteases during apoptosis suggests its role in signal transduction related to apoptosis. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been observed. [provided by RefSeq]
Sequence: LDMEPQGCLVAEVTFRNPVIERIPRLRRQKKIFSKQQGKAFQRARQMNIDVATWVRLLRRLIPNATGTGTFSPGASPGSEARTTGDISVEKLNLGTDSDSSPQKSSRDPPSSPSSLSSPIQESTAPELPSETQETPGPALCSPLRKSPLTLEDFEspecificaciones
AAH40061 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
42.57kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DBK/MGC46204/PAK1/PKN/PKN-ALPHA/PRK1/PRKCL1 | |
PKN1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
5585 | |
PKN1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
LDMEPQGCLVAEVTFRNPVIERIPRLRRQKKIFSKQQGKAFQRARQMNIDVATWVRLLRRLIPNATGTGTFSPGASPGSEARTTGDISVEKLNLGTDSDSSPQKSSRDPPSSPSSLSSPIQESTAPELPSETQETPGPALCSPLRKSPLTLEDF | |
RUO | |
PKN1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |