missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human PJA2 Full-length ORF (NP_055634.2, 1 a.a. - 708 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00009867-P01.25ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16104192

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Sequence: MSQYTEKEPAAMDQESGKAVWPKPAGGYQTITGRRYGRRHAYVSFKPCMTRHERSLGRAGDDYEVLELDDVPKENSSGSSPLDQVDSSLPSEPIFEKSETEIPTCGSALNQTTESSQSFVAVHHSEEGRDTLGSSTNLHNHSEGEYIPGACSASSVQNGIALVHTDSYDPDGKHGEDNDHLQLSAEVVEGSRYQESLGNTVFELENREAEAYTGLSPPVPSFNCEVRDEFEELDSVPLVKSSAGDTEFVHQNSQEIQRSSQDEMVSTKQQNNTSQERQTEHSPEDAACGPGHICSERNTNDREKNHGSSPEQVVRPKVRKLISSSQVDQETGFNRHEAKQRSVQRWREALEVEESGSDDLLIKCEEYDGEHDCMFLDPPYSRVITQRETENNQMTSESGATAGRQEVDNTFWNGCGDYYQLYDKDEDSSECSDGEWSASLPHRFSGTEKDQSSSDESWETLPGKDENEPELQSDSSGPEEENQELSLQEGEQTSLEEGEIPWLQYNEVNESSSDEGNEPANEFAQPAFMLDGNNNLEDDSSVSEDLDVDWSIFDGFADGLGVAEAISYVDPQFLTYMALEERLAQAMETALAHLESLAVDVEVANPPASKESIDGLPETLVLEDHTAIGQEQCCPICCSEYIKDDIATELPCHHFFHKPCVSIWLQKSGTCPVCRRHFPPAVIEASAAPSSEPDPDAPPSNDSIAEAP
Especificaciones

Especificaciones

NP_055634.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
104.6kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
KIAA0438/Neurodap1/RNF131
PJA2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
9867
PJA2 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MSQYTEKEPAAMDQESGKAVWPKPAGGYQTITGRRYGRRHAYVSFKPCMTRHERSLGRAGDDYEVLELDDVPKENSSGSSPLDQVDSSLPSEPIFEKSETEIPTCGSALNQTTESSQSFVAVHHSEEGRDTLGSSTNLHNHSEGEYIPGACSASSVQNGIALVHTDSYDPDGKHGEDNDHLQLSAEVVEGSRYQESLGNTVFELENREAEAYTGLSPPVPSFNCEVRDEFEELDSVPLVKSSAGDTEFVHQNSQEIQRSSQDEMVSTKQQNNTSQERQTEHSPEDAACGPGHICSERNTNDREKNHGSSPEQVVRPKVRKLISSSQVDQETGFNRHEAKQRSVQRWREALEVEESGSDDLLIKCEEYDGEHDCMFLDPPYSRVITQRETENNQMTSESGATAGRQEVDNTFWNGCGDYYQLYDKDEDSSECSDGEWSASLPHRFSGTEKDQSSSDESWETLPGKDENEPELQSDSSGPEEENQELSLQEGEQTSLEEGEIPWLQYNEVNESSSDEGNEPANEFAQPAFMLDGNNNLEDDSSVSEDLDVDWSIFDGFADGLGVAEAISYVDPQFLTYMALEERLAQAMETALAHLESLAVDVEVANPPASKESIDGLPETLVLEDHTAIGQEQCCPICCSEYIKDDIATELPCHHFFHKPCVSIWLQKSGTCPVCRRHFPPAVIEASAAPSSEPDPDAPPSNDSIAEAP
RUO
PJA2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales