Learn More
Abnova™ Human PITX1 Partial ORF (NP_002644, 225 a.a. - 313 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_002644
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 5307
Peso molecular 35.53kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16159121
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00005307-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16169121
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00005307-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene encodes a member of the RIEG/PITX homeobox family, which is in the bicoid class of homeodomain proteins. Members of this family are involved in organ development and left-right asymmetry. This protein acts as a transcriptional regulator involved in basal and hormone-regulated activity of prolactin. [provided by RefSeq]
Sequence: MPSSMGPGAVPGMPNSGLNNINNLTGSSLNSAMSPGACPYGTPASPYSVYRDTCNSSLASLRLKSKQHSSFGYGGLQGPASGLNACQYN
Especificaciones
Especificaciones
NP_002644
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.53kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BFT/POTX/PTX1
PITX1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
5307
PITX1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
MPSSMGPGAVPGMPNSGLNNINNLTGSSLNSAMSPGACPYGTPASPYSVYRDTCNSSLASLRLKSKQHSSFGYGGLQGPASGLNACQYN
RUO
PITX1