Learn More
Abnova™ Human PITPNC1 Full-length ORF (AAH07905, 1 a.a. - 268 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH07905 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 26207 |
Peso molecular | 55.22kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16128172
|
Abnova™
H00026207-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16118172
|
Abnova™
H00026207-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a member of the phosphatidylinositol transfer protein family. The encoded cytoplasmic protein transfers phosphatidylinositol from one membrane compartment to another. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MLLKEYRICMPLTVDEYKIGQLYMISKHSHEQSDRGEGVEVVQNEPFEDPHHGNGQFTEKRVYLNSKLPSWARAVVPKIFYVTEKAWNYYPYTITEYTCSFLPRFSIHIETKYEDNKGSNDTIFDNEAKDVEREVCFIDIACDEIPERYYKESEDPKHFKSEKTGRGQLREGWRDSHQPIMCSYKLVTVKFEVWGLQTRVEQFVHKVVRDILLIGHRQAFAWVDEWYDMTMDDVREYEKNMHEQTNIKVCNQHSSPVDDIESHAQTSTEspecificaciones
AAH07905 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
55.22kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MLLKEYRICMPLTVDEYKIGQLYMISKHSHEQSDRGEGVEVVQNEPFEDPHHGNGQFTEKRVYLNSKLPSWARAVVPKIFYVTEKAWNYYPYTITEYTCSFLPRFSIHIETKYEDNKGSNDTIFDNEAKDVEREVCFIDIACDEIPERYYKESEDPKHFKSEKTGRGQLREGWRDSHQPIMCSYKLVTVKFEVWGLQTRVEQFVHKVVRDILLIGHRQAFAWVDEWYDMTMDDVREYEKNMHEQTNIKVCNQHSSPVDDIESHAQTST | |
RUO | |
PITPNC1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
26207 | |
PITPNC1 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
RDGB-BETA/RDGBB/RDGBB1 | |
PITPNC1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |