missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human PIGZ Full-length ORF (AAH44640.1, 1 a.a. - 579 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH44640.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 80235 |
Peso molecular | 89.9kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16124873
|
Abnova™
H00080235-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16114873
|
Abnova™
H00080235-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The glycosylphosphatidylinositol (GPI) anchor is a glycolipid found on many blood cells that serves to anchor proteins to the cell surface. This gene encodes a protein that is localized to the endoplasmic reticulum, and is involved in GPI anchor biosynthesis. As shown for the yeast homolog, which is a member of a family of dolichol-phosphate-mannose (Dol-P-Man)-dependent mannosyltransferases, this protein can also add a side-branching fourth mannose to GPI precursors during the assembly of GPI anchors. [provided by RefSeq]
Sequence: MQICGSSVASVAAGTSFQVLGPVCWQQLDLKMAVRVLWGGLSLLRVLWCLLPQTGYVHPDEFFQSPEVMAEDILGVQAARPWEFYPSSSCRSVLFPLLISGSTFWLLRLWEELGPWPGLVSGYALLVGPRLLLTALSFALDGAVYHLAPPMGADRWNALALLSGSYVTLVFYTRTFSNTIEGLLFTWLLVLVSSHVTWGPTRKEPAPGPRWRSWLLGGIVAAGFFNRPTFLAFAVVPLYLWGTRGATNPGLKSLTREALVLLPGATLTAAVFVATDSWYFSSPATSRNLVLTPVNFLHYNLNPQNLARHGTHARLTHLAVNGFLLFGVLHAQALQAAWQQLQVGLQASAQMGLLRALGARSLLSSPRSYLLLLYFMPLALLSAFSHQEARFLIPLLVPLVLLCSPQTQPVPWKGTVVLFNALGALLFGCLHQGGLVPGLEYLEQVVHAPVLPSTPTHYTLLFTHTYMPPRHLLHLPGLGAPVEVVDIGGTEDWALCQTLKSFTRQPACQVAGGPWLCRLFVVTPGTTRRAVEKCSFPFKNETLLFPHLTLEDPPALSSLLSGAWRDHLSLHIVELGEETEspecificaciones
AAH44640.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
89.9kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MQICGSSVASVAAGTSFQVLGPVCWQQLDLKMAVRVLWGGLSLLRVLWCLLPQTGYVHPDEFFQSPEVMAEDILGVQAARPWEFYPSSSCRSVLFPLLISGSTFWLLRLWEELGPWPGLVSGYALLVGPRLLLTALSFALDGAVYHLAPPMGADRWNALALLSGSYVTLVFYTRTFSNTIEGLLFTWLLVLVSSHVTWGPTRKEPAPGPRWRSWLLGGIVAAGFFNRPTFLAFAVVPLYLWGTRGATNPGLKSLTREALVLLPGATLTAAVFVATDSWYFSSPATSRNLVLTPVNFLHYNLNPQNLARHGTHARLTHLAVNGFLLFGVLHAQALQAAWQQLQVGLQASAQMGLLRALGARSLLSSPRSYLLLLYFMPLALLSAFSHQEARFLIPLLVPLVLLCSPQTQPVPWKGTVVLFNALGALLFGCLHQGGLVPGLEYLEQVVHAPVLPSTPTHYTLLFTHTYMPPRHLLHLPGLGAPVEVVDIGGTEDWALCQTLKSFTRQPACQVAGGPWLCRLFVVTPGTTRRAVEKCSFPFKNETLLFPHLTLEDPPALSSLLSGAWRDHLSLHIVELGEET | |
RUO | |
PIGZ | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
80235 | |
PIGZ (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ12768/GPI-MT-IV/MGC52163/SMP3 | |
PIGZ | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |