missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human PIGY Full-length ORF (NP_001036081.1, 1 a.a. - 71 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_001036081.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 84992
Peso molecular 34.21kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16176253
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00084992-P02.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16166253
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00084992-P02.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene encodes two proteins, one of which is part of the GPI-N-acetylglucosaminyltransferase (GIP-GnT) complex which initiates the biosynthesis of glycosylphosphatidylinositol (GPI). GPI is synthesized in the endoplasmic reticulum and serves as an anchor for many surface proteins. Proteins containing GPI anchors can have an important role in cell-cell interactions. Two open reading frames have been found in the single transcript that has been identified for this gene. The downstream open reading frame encodes the GPI-GnT complex protein while the upstream open reading frame encodes a protein with unknown function. [provided by RefSeq]

Sequence: MFLSLPTLTVLIPLVSLAGLFYSASVEENFPQGCTSTASLCFYSLLLPITIPVYVFFHLWTWMGIKLFRHN
Especificaciones

Especificaciones

NP_001036081.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
34.21kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MFLSLPTLTVLIPLVSLAGLFYSASVEENFPQGCTSTASLCFYSLLLPITIPVYVFFHLWTWMGIKLFRHN
RUO
PIGY
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
84992
PIGY (Human) Recombinant Protein (P02)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC14156/PIG-Y
PIGY
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications