missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human PICALM Full-length ORF (NP_001008660.1, 1 a.a. - 610 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
359.00€ - 545.00€
Especificaciones
Nombre | PICALM (Human) Recombinant Protein (P01) |
---|---|
Recombinante | Yes |
Método de purificación | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein) |
Peso molecular | 92.8kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16104738
|
Abnova™
H00008301-P01.25UG |
25 ug |
545.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
16194728
|
Abnova™
H00008301-P01.10UG |
10 ug |
359.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
Descripción
Sequence: MSGQSLTDRITAAQHSVTGSAVSKTVCKATTHEIMGPKKKHLDYLIQCTNEMNVNIPQLADSLFERTTNSSWVVVFKSLITTHHLMVYGNERFIQYLASRNTLFNLSNFLDKSGLQGYDMSTFIRRYSRYLNEKAVSYRQVAFDFTKVKRGADGVMRTMNTEKLLKTVPIIQNQMDALLDFNVNSNELTNGVINAAFMLLFKDAIRLFAAYNEGIINLLEKYFDMKKNQCKEGLDIYKKFLTRMTRISEFLKVAEQVGIDRGDIPDLSQAPSSLLDALEQHLASLEGKKIKDSTAASRATTLSNAVSSLASTGLSLTKVDEREKQAALEEEQARLKALKEQRLKELAKKPHTSLTTAASPVSTSAGGIMTAPAIDIFSTPSSSNSTSKLPNDLLDLQQPTFHPSVHPMSTASQVASTWGGFTPSPVAQPHPSAGLNVDFESVFGNKSTNVIVDSGGFDELGGLLKPTVASQNQNLPVAKLPPSKLVSDDLDSSLANLVGNLGIGNGTTKNDVNWSQPGEKKLTGGSNWQPKVAPTTAWNAATMNGMHFPQYAPPVMAYPATTPTGMIGYGIPPQMGSVPVMTQPTLIYSQPVMRPPNPFGPVSGAQIQFMEspecificaciones
PICALM (Human) Recombinant Protein (P01) | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
92.8kDa |
Yes | |
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |