Learn More
Abnova™ Human PIAS2 Partial ORF (NP_004662, 385 a.a. - 473 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_004662
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 9063
Peso molecular 35.53kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16199845
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00009063-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16189845
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00009063-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene encodes a protein involved in the regulation of transcription factors involved in MAP kinase signaling. The symbol MIZ1 has also been associated with ZBTB17 which is a different gene located on chromosome 1. Two alternatively spliced transcripts encoding different isoforms have been described. [provided by RefSeq]
Sequence: CPVCDKKAAYESLILDGLFMEILNDCSDVDEIKFQEDGSWCPMRPKKEAMKVSSQPCTKIESSSVLSKPCSVTVASEASKKKVDVIDLT
Especificaciones
Especificaciones
NP_004662
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.53kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC102682/MIZ1/PIASX/PIASX-ALPHA/PIASX-BETA/SIZ2/ZMIZ4/miz
PIAS2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9063
PIAS2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
CPVCDKKAAYESLILDGLFMEILNDCSDVDEIKFQEDGSWCPMRPKKEAMKVSSQPCTKIESSSVLSKPCSVTVASEASKKKVDVIDLT
RUO
PIAS2