Learn More
Abnova™ Human PIAS1 Partial ORF (NP_057250, 543 a.a. - 651 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_057250
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 8554
Peso molecular 37.73kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16005015
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00008554-Q02.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16095005
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00008554-Q02.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene encodes a member of the mammalian PIAS [protein inhibitor of activated STAT-1 (signal transducer and activator of transcription-1)] family. This member contains a putative zinc-binding motif and a highly acidic region. It inhibits STAT1-mediated gene activation and the DNA binding activity, binds to Gu protein/RNA helicase II/DEAD box polypeptide 21, and interacts with androgen receptor (AR). It functions in testis as a nuclear receptor transcriptional coregulator and may have a role in AR initiation and maintenance of spermatogenesis. [provided by RefSeq]
Sequence: LDFFPFLSGDNQHYNTSLLAAAAAAVSDDQDLLHSSRFFPYTSSQMFLDQLSAGGSTSLPTTNGSSSGSNSSLVSSNSLRESHSHTVTNRSSTDTASIFGIIPDIISLD
Especificaciones
Especificaciones
NP_057250
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.73kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DDXBP1/GBP/GU/RH-II/MGC141878/MGC141879/ZMIZ3
PIAS1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
8554
PIAS1 (Human) Recombinant Protein (Q02)
LDFFPFLSGDNQHYNTSLLAAAAAAVSDDQDLLHSSRFFPYTSSQMFLDQLSAGGSTSLPTTNGSSSGSNSSLVSSNSLRESHSHTVTNRSSTDTASIFGIIPDIISLD
RUO
PIAS1