missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human PHKA1 Partial ORF (NP_002628, 631 a.a. - 730 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_002628
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 5255
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16102745
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00005255-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16192735
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00005255-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The PHKA1 gene encodes the alpha subunit of muscle phosphorylase kinase (EC 2.7.1.38), a key regulatory enzyme of glycogen metabolism. Phosphorylase kinase consists of 4 copies of an alpha-beta-gamma-delta tetramer. The alpha, beta (PHKB; MIM 172490), and gamma (PHKG1; MIM 172470 and PHKG2; MIM 172471) subunits have several isoforms; the delta subunit is calmodulin (CALM1; MIM 114180). PHKA2 (MIM 306000) encodes the alpha subunit of liver-specific phosphorylase kinase and is also located on the X chromosome.[supplied by OMIM]

Sequence: DYDDNYDYLESGNWMNDYDSTSHARCGDEVARYLDHLLAHTAPHPKLAPTSQKGGLDRFQAAVQTTCDLMSLVTKAKELHVQNVHMYLPTKLFQASRPSF
Especificaciones

Especificaciones

NP_002628
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC132604/PHKA
PHKA1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
5255
PHKA1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
DYDDNYDYLESGNWMNDYDSTSHARCGDEVARYLDHLLAHTAPHPKLAPTSQKGGLDRFQAAVQTTCDLMSLVTKAKELHVQNVHMYLPTKLFQASRPSF
RUO
PHKA1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications