missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human PHF5A Full-length ORF (NP_116147, 1 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_116147
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 84844
Peso molecular 37.84kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16196103
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00084844-P02.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16186103
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00084844-P02.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene encodes a subunit of the splicing factor 3b protein complex. Splicing factor 3b, together with splicing factor 3a and a 12S RNA unit, forms the U2 small nuclear ribonucleoproteins complex (U2 snRNP). The splicing factor 3b/3a complex binds pre-mRNA upstream of the intron's branch site in a sequence-independent manner and may anchor the U2 snRNP to the pre-mRNA. The protein encoded by this gene contains a PHD-finger-like domain that is flanked by highly basic N- and C-termini. This protein belongs to the PHD-finger superfamily and may act as a chromatin-associated protein. This gene has several pseudogenes on different chromosomes. [provided by RefSeq]

Sequence: MAKHHPDLIFCRKQAGVAIGRLCEKCDGKCVICDSYVRPCTLVRICDECNYGSYQGRCVICGGPGVSDAYYCKECTIQEKDRDGCPKIVNLGSSKTDLFYERKKYGFKKR
Especificaciones

Especificaciones

NP_116147
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MAKHHPDLIFCRKQAGVAIGRLCEKCDGKCVICDSYVRPCTLVRICDECNYGSYQGRCVICGGPGVSDAYYCKECTIQEKDRDGCPKIVNLGSSKTDLFYERKKYGFKKR
RUO
PHF5A
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
84844
PHF5A (Human) Recombinant Protein (P02)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
INI/MGC1346/SF3b14b/bK223H9.2
PHF5A
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications