Learn More
Abnova™ Human PHF15 Full-length ORF (AAH04292.1, 1 a.a. - 246 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00023338-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16107182
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MAMSEWPLNNGHREDPAPGLLSEELLQDEETLLSFMRDPSLRPGDPARKARGRTRLPAKKKPPPPPPQDGPGSRTTPDKAPKKTWGQDAGSGKGGQGPPTRKPPRRTSSHLPSSPAAGDCPILATPESPPPLAPETPDEAASVAADSDVQVPGPAASPKPLGRLRPPRESKVTRRLPGARPDAGMGPPSAVAERPKISLHFDTETDGYFSDGEMSDSDVEAEDGGVQRGPREAGAEEVVRMGVLAS
Especificaciones
Especificaciones
AAH04292.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
52.3kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
JADE2/KIAA0239
PHF15
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
23338
PHF15 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MAMSEWPLNNGHREDPAPGLLSEELLQDEETLLSFMRDPSLRPGDPARKARGRTRLPAKKKPPPPPPQDGPGSRTTPDKAPKKTWGQDAGSGKGGQGPPTRKPPRRTSSHLPSSPAAGDCPILATPESPPPLAPETPDEAASVAADSDVQVPGPAASPKPLGRLRPPRESKVTRRLPGARPDAGMGPPSAVAERPKISLHFDTETDGYFSDGEMSDSDVEAEDGGVQRGPREAGAEEVVRMGVLAS
RUO
PHF15