Learn More
Abnova™ Human PHF10 Full-length ORF (AAH20954, 1 a.a. - 408 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH20954 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 55274 |
Peso molecular | 70.62kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16111363
|
Abnova™
H00055274-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16101363
|
Abnova™
H00055274-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene contains a predicted ORF that encodes a protein with two zinc finger domains. The function of the encoded protein is not known. Sequence analysis suggests that multiple alternatively spliced transcript variants are derived from this gene but the full-length nature of only two of them is known. These two splice variants encode different isoforms. A pseudogene for this gene is located on Xq28. [provided by RefSeq]
Sequence: MLQEQVSEYLGVTSFKRKYPERRDLSHKEKLYLRELNVITETQCTLGLTALRSDEVIDLMIKEYPAKHAEYSVILQEKERQRITDHYKEYSQMQQQNTQKVEASKVPEYIKKAAKKAAEFNSNLNRERMEERRAYFDLQTHVIQVPQGKYKVLPTERTKVSSYPVALIPGQFQEHYKRYSPDELRYLPLNTALYEPPLDPELPALDSDGDSDDGEDGRGDEKRKNKGTSDSSSGNVSEGESPPDSQEDSFQGRQKSKDKAATPRKDGPKRSVLSKSVPGYKPKVIPNAICGICLKGKESNKKGKAESLIHCSQCENSGHPSCLDMTMELVSMIKTYPWQCMECKTCIICGQPHHEEEMMFCDMCDRGYHTFCVGLGAIPSGRWICDCCQRAPPTPRKVGRRGKNSKEGEspecificaciones
AAH20954 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
70.62kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MLQEQVSEYLGVTSFKRKYPERRDLSHKEKLYLRELNVITETQCTLGLTALRSDEVIDLMIKEYPAKHAEYSVILQEKERQRITDHYKEYSQMQQQNTQKVEASKVPEYIKKAAKKAAEFNSNLNRERMEERRAYFDLQTHVIQVPQGKYKVLPTERTKVSSYPVALIPGQFQEHYKRYSPDELRYLPLNTALYEPPLDPELPALDSDGDSDDGEDGRGDEKRKNKGTSDSSSGNVSEGESPPDSQEDSFQGRQKSKDKAATPRKDGPKRSVLSKSVPGYKPKVIPNAICGICLKGKESNKKGKAESLIHCSQCENSGHPSCLDMTMELVSMIKTYPWQCMECKTCIICGQPHHEEEMMFCDMCDRGYHTFCVGLGAIPSGRWICDCCQRAPPTPRKVGRRGKNSKEG | |
RUO | |
PHF10 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
55274 | |
PHF10 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ10975/MGC111009/XAP135 | |
PHF10 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |