Learn More
Abnova™ Human PGPEP1 Full-length ORF (NP_060182.1, 1 a.a. - 209 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_060182.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 54858
Peso molecular 49.5kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16110833
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00054858-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16100833
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00054858-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Pyroglutamyl peptidase I (EC 3.4.19.3) catalyzes the hydrolysis of N-terminal pyroglutamyl residues from oligopeptides and proteins.[supplied by OMIM]
Sequence: MEQPRKAVVVTGFGPFGEHTVNASWIAVQELEKLGLGDSVDLHVYEIPVEYQTVQRLIPALWEKHSPQLVVHVGVSGMATTVTLEKCGHNKGYKGLDNCRFCPGSQCCVEDGPESIDSIIDMDAVCKRVTTLGLDVSVTISQDAGRYLCDFTYYTSLYQSHGRSAFVHVPPLGKPYNADQLGRALRAIIEEMLDLLEQSEGKINYCHKH
Especificaciones
Especificaciones
NP_060182.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
49.5kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MEQPRKAVVVTGFGPFGEHTVNASWIAVQELEKLGLGDSVDLHVYEIPVEYQTVQRLIPALWEKHSPQLVVHVGVSGMATTVTLEKCGHNKGYKGLDNCRFCPGSQCCVEDGPESIDSIIDMDAVCKRVTTLGLDVSVTISQDAGRYLCDFTYYTSLYQSHGRSAFVHVPPLGKPYNADQLGRALRAIIEEMLDLLEQSEGKINYCHKH
RUO
PGPEP1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
54858
PGPEP1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ20208/MGC10812/PGP/PGP-I/PGPI/Pcp
PGPEP1
Recombinant
wheat germ expression system