missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human Pfs2 Partial ORF (AAH03186, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH03186 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 51659 |
Peso molecular | 36.63kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
16117206
|
Abnova™
H00051659-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16107206
|
Abnova™
H00051659-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
The yeast heterotetrameric GINS complex is made up of Sld5 (GINS4; MIM 610611), Psf1 (GINS1; MIM 610608), Psf2, and Psf3 (GINS3; MIM 610610). The formation of this complex is essential for the initiation of DNA replication in yeast and Xenopus egg extracts (Ueno et al., 2005 [PubMed 16287864]). See GINS1 for additional information about the GINS complex.[supplied by OMIM]
Sequence: MDAAEVEFLAEKELVTIIPNFSLDKIYLIGGDLGPFNPGLPVEVPLWLAINLKQRQKCRLLPPEWMDVEKLEKMRDHERKEETFTPMPSPYYMELTKLLLSpecifications
AAH03186 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
HSPC037/PSF2/Pfs2 | |
GINS2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
51659 | |
Pfs2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MDAAEVEFLAEKELVTIIPNFSLDKIYLIGGDLGPFNPGLPVEVPLWLAINLKQRQKCRLLPPEWMDVEKLEKMRDHERKEETFTPMPSPYYMELTKLLL | |
RUO | |
GINS2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |