Learn More
Abnova™ Human PFKP Partial ORF (NP_002618, 692 a.a. - 783 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002618 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 5214 |
Peso molecular | 35.86kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16132675
|
Abnova™
H00005214-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16122675
|
Abnova™
H00005214-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The PFKP gene encodes the platelet isoform of phosphofructokinase (PFK) (ATP:D-fructose-6-phosphate-1-phosphotransferase, EC 2.7.1.11). PFK catalyzes the irreversible conversion of fructose-6-phosphate to fructose-1,6-bisphosphate and is a key regulatory enzyme in glycolysis. The PFKP gene, which maps to chromosome 10p, is also expressed in fibroblasts. See also the muscle (PFKM; MIM 610681) and liver (PFKL; MIM 171860) isoforms of phosphofructokinase, which map to chromosomes 12q13 and 21q22, respectively. Vora (1981) [PubMed 6451249] determined that full tetrameric phophofructokinase enzyme expressed in platelets can be composed of subunits P4, P3L, and P2L2.[supplied by OMIM]
Sequence: RAMEWITAKLKEARGRGKKFTTDDSICVLGISKRNVIFQPVAELKKQTDFEHRIPKEQWWLKLRPLMKILAKYKASYDVSDSGQLEHVQPWSEspecificaciones
NP_002618 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.86kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ40226/PFK-C/PFKF | |
PFKP | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
5214 | |
PFKP (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
RAMEWITAKLKEARGRGKKFTTDDSICVLGISKRNVIFQPVAELKKQTDFEHRIPKEQWWLKLRPLMKILAKYKASYDVSDSGQLEHVQPWS | |
RUO | |
PFKP | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |