Learn More
Abnova™ Human PFKL Partial ORF (NP_001002021, 441 a.a. - 540 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001002021 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 5211 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16128971
|
Abnova™
H00005211-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16118971
|
Abnova™
H00005211-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Beschreibung
Phosphofructokinase (PFK) is a tetrameric enzyme that catalyzes a key step in glycolysis, namely the conversion of D-fructose 6-phosphate to D-fructose 1,6-bisphosphate. Separate genes encode a muscle subunit (M) and a liver subunit (L). PFK from muscle is a homotetramer of M subunits, PFK from liver is a homotetramer of L-subunits, while PFK from platelets can be composed of any tetrameric combination of M and L subunits. The protein encoded by this gene represents the L subunit. Alternate splicing results in two transcript variants, one of which is a candidate for nonsense-mediated decay (NMD). [provided by RefSeq]
Sequence: PKEKSNFSLAILNVGAPAAGMNAAVRSAVRTGISHGHTVYVVHDGFEGLAKGQVQEVGWHDVAGWLGRGGSMLGTKRTLPKGQLESIVENIRIYGIHALLSpezifikation
NP_001002021 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DKFZp686G1648/DKFZp686L2097/FLJ30173/FLJ40909/PFK-B | |
PFKL | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
5211 | |
PFKL (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
PKEKSNFSLAILNVGAPAAGMNAAVRSAVRTGISHGHTVYVVHDGFEGLAKGQVQEVGWHDVAGWLGRGGSMLGTKRTLPKGQLESIVENIRIYGIHALL | |
RUO | |
PFKL | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |